Print…
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR904253-1G OR904253-250MG OR904253-5G
APOSOR904253-1GEA 290 EUR
APOSOR904253-1G APOSOR904253-250MG APOSOR904253-5G
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine 95%
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine
Fórmula: C₉H₁₃NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04055859
Número CAS: 42404-23-9