Print…
2-(2-Thienyl)piperidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903976-1G OR903976-250MG
APOSOR903976-1GEA 394 EUR
APOSOR903976-1G APOSOR903976-250MG
2-(2-Thienyl)piperidine 95%
2-(2-Thienyl)piperidine
Fórmula: C₉H₁₃NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02663548
Número CAS: 270902-38-0