Print…
(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903938-1G OR903938-250MG
APOSOR903938-1GEA 0 EUR
APOSOR903938-1G APOSOR903938-250MG
(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid 95%
(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid
Fórmula: C₇H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08752783
Número CAS: 67451-42-7