2-methyl-4H,5H,6H-cyclopenta[c]pyrazol-3-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903604-1G
OR903604-250MG
OR903604-5G
APOSOR903604-1GEA
270
EUR
APOSOR903604-1G
APOSOR903604-250MG
APOSOR903604-5G
2-methyl-4H,5H,6H-cyclopenta[c]pyrazol-3-amine 98%
2-methyl-4H,5H,6H-cyclopenta[c]pyrazol-3-amine
Fórmula:
C₇H₁₁N₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08444199 Número CAS: 877041-43-5 |