Print…
2-Butylpiperidine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903593-100MG OR903593-1G OR903593-250MG
APOSOR903593-100MGEA 0 EUR
APOSOR903593-100MG APOSOR903593-1G APOSOR903593-250MG
2-Butylpiperidine hydrochloride 95%
2-Butylpiperidine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₉N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08277054
Número CAS: 72939-23-2