3-Methoxy-2,2-dimethyl-3-oxopropanoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR903534-1G
OR903534-5G
APOSOR903534-1GEA
0
EUR
APOSOR903534-1G
APOSOR903534-5G
3-Methoxy-2,2-dimethyl-3-oxopropanoic acid 98%
3-Methoxy-2,2-dimethyl-3-oxopropanoic acid
Fórmula:
C₆H₁₀O₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09833517 Número CAS: 13051-21-3 |