Print…
6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902739-1G OR902739-5G
APOSOR902739-1GEA 227 EUR
APOSOR902739-1G APOSOR902739-5G
6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine 97%
6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine
Fórmula: C₉H₁₁N₃
Peso Molecular: 161.204 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04967056
Número CAS: 107726-24-9