Print…
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902612-1G OR902612-5G
APOSOR902612-1GEA 183 EUR
APOSOR902612-1G APOSOR902612-5G
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06208645
Número CAS: 870704-26-0