Print…
Methyl 6-hydroxy-1H-indole-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902506-1G OR902506-250MG
APOSOR902506-1GEA 447 EUR
APOSOR902506-1G APOSOR902506-250MG
Methyl 6-hydroxy-1H-indole-2-carboxylate 95%
Methyl 6-hydroxy-1H-indole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11053690
Número CAS: 116350-38-0