Print…
Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902301-1G OR902301-250MG OR902301-5G
APOSOR902301-1GEA 0 EUR
APOSOR902301-1G APOSOR902301-250MG APOSOR902301-5G
Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fórmula: C₆H₉N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04969986
Número CAS: 637336-53-9