Ethyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902300-1G
OR902300-5G
APOSOR902300-1GEA
74.1
EUR
APOSOR902300-1G
APOSOR902300-5G
Ethyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fórmula:
C₉H₁₂N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09753192 Número CAS: 1246471-38-4 |