Print…
2-Phenylazepane 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902176-1G OR902176-5G
APOSOR902176-1GEA 342 EUR
APOSOR902176-1G APOSOR902176-5G
2-Phenylazepane 96%
2-Phenylazepane
Fórmula: C₁₂H₁₇N
Peso Molecular: 175.27 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02663698
Número CAS: 3466-82-8