Print…
1-Methyl-4-(3-methylpyridin-2-yl)piperazine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR902129-1G OR902129-5G
APOSOR902129-1GEA 168 EUR
APOSOR902129-1G APOSOR902129-5G
1-Methyl-4-(3-methylpyridin-2-yl)piperazine 96%
1-Methyl-4-(3-methylpyridin-2-yl)piperazine
Fórmula: C₁₁H₁₇N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12546501
Número CAS: 1187386-43-1