Print…
3,5-dichloro-2-nitropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3,5-Dichloro-2-nitropyridine
OR901858-1G OR901858-250MG OR901858-5G
APOSOR901858-1GEA 121 EUR
APOSOR901858-1G APOSOR901858-250MG APOSOR901858-5G
3,5-dichloro-2-nitropyridine 98%
3,5-dichloro-2-nitropyridine
Fórmula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06254585
Número CAS: 610278-88-1