Print…
2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Bromo-6-(cyanomethyl)pyridine
OR901849-1G OR901849-250MG
APOSOR901849-1GEA 195 EUR
APOSOR901849-1G APOSOR901849-250MG
2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile 95%
2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08706174
Número CAS: 112575-11-8