Print…
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
OR901758-1G OR901758-5G
APOSOR901758-1GEA 79.9 EUR
APOSOR901758-1G APOSOR901758-5G
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine
Fórmula: C₆H₇BrN₂
Peso Molecular: 187.037 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07374349
Número CAS: 214977-38-5