Print…
6,8-Dimethylquinoline hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR901724-100G OR901724-25G OR901724-5G
APOSOR901724-100GEA 632 EUR
APOSOR901724-100G APOSOR901724-25G APOSOR901724-5G
6,8-Dimethylquinoline hydrochloride 96%
6,8-Dimethylquinoline hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₁N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17214294
Número CAS: 1255574-45-8