2-Methoxy-8-methylquinoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR901678-1G
OR901678-5G
APOSOR901678-1GEA
168
EUR
APOSOR901678-1G
APOSOR901678-5G
2-Methoxy-8-methylquinoline 98%
2-Methoxy-8-methylquinoline
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16660313 Número CAS: 885687-65-0 |