Print…
8-Chloroquinolin-2-ol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR901653-100G OR901653-25G
APOSOR901653-100GEA 328 EUR
APOSOR901653-100G APOSOR901653-25G
8-Chloroquinolin-2-ol 98%
8-Chloroquinolin-2-ol
Fórmula: C₉H₆ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03427166
Número CAS: 23981-25-1