Print…
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR901598-1G OR901598-5G
APOSOR901598-1GEA 0 EUR
APOSOR901598-1G APOSOR901598-5G
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
Fórmula: C₆H₆ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07375093
Número CAS: 886364-92-7