Print…
3-Methoxyisoxazole-5-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900847-1G OR900847-500MG
APOSOR900847-1GEA 400 EUR
APOSOR900847-1G APOSOR900847-500MG
3-Methoxyisoxazole-5-carboxylic acid 95%
3-Methoxyisoxazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₅NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368245
Número CAS: 13626-59-0