3-Methoxyisoxazole-5-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900847-1G
OR900847-500MG
APOSOR900847-1GEA
400
EUR
APOSOR900847-1G
APOSOR900847-500MG
3-Methoxyisoxazole-5-carboxylic acid 95%
3-Methoxyisoxazole-5-carboxylic acid
Fórmula:
C₅H₅NO₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07368245 Número CAS: 13626-59-0 |