Print…
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2-Chloro-3-methylphenyl)methanol
OR900817-1G OR900817-250MG
APOSOR900817-1GEA 290 EUR
APOSOR900817-1G APOSOR900817-250MG
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉ClO
Peso Molecular: 156.609 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12031743
Número CAS: 61563-27-7