Print…
2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900748-1G OR900748-5G
APOSOR900748-1GEA 270 EUR
APOSOR900748-1G APOSOR900748-5G
2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid 96%
2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid
Fórmula: C₈H₁₅NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08691200
Número CAS: 22146-58-3