Print…
4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900743-10G OR900743-1G OR900743-5G
APOSOR900743-10GEA 538 EUR
APOSOR900743-10G APOSOR900743-1G APOSOR900743-5G
4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol 98%
4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863763
Número CAS: 183057-64-9