Print…
N-Cyclopropyl-3-hydroxybenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900651-1G OR900651-250MG OR900651-5G
APOSOR900651-1GEA 270 EUR
APOSOR900651-1G APOSOR900651-250MG APOSOR900651-5G
N-Cyclopropyl-3-hydroxybenzamide 98%
N-Cyclopropyl-3-hydroxybenzamide
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11130687
Número CAS: 1019466-68-2