Print…
N-(4-Methoxybenzyl)maleimide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]pyrrole-2,5-dione
OR900618-10G OR900618-1G OR900618-5G
APOSOR900618-10GEA 1140 EUR
APOSOR900618-10G APOSOR900618-1G APOSOR900618-5G
N-(4-Methoxybenzyl)maleimide 95%
N-(4-Methoxybenzyl)maleimide
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00113970
Número CAS: 140480-96-2