Print…
4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Aminotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid hydrochloride
OR900599-1G OR900599-5G
APOSOR900599-1GEA 40.6 EUR
APOSOR900599-1G APOSOR900599-5G
4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₁NO₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683135
Número CAS: 217299-03-1