Print…
4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900574-1G OR900574-250MG
APOSOR900574-1GEA 319 EUR
APOSOR900574-1G APOSOR900574-250MG
4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine 95%
4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine
Fórmula: C₁₂H₁₅N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01735224
Número CAS: 51171-82-5