4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900574-1G
OR900574-250MG
APOSOR900574-1GEA
319
EUR
APOSOR900574-1G
APOSOR900574-250MG
4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine 95%
4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine
Fórmula:
C₁₂H₁₅N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01735224 Número CAS: 51171-82-5 |