4-Propylbenzenesulphonyl chloride 96+%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
OR9005-1G
OR9005-5G
APOSOR9005-1GEA
0
EUR
APOSOR9005-1G
APOSOR9005-5G
4-Propylbenzenesulphonyl chloride 96+%
4-Propylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula:
C₉H₁₁ClO₂S Ponto de ebulição: 275…276 °C Ponto de Fusão: 20…22 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041508 Número CAS: 146949-07-7 UN: 3265 ADR: 8,II |