Print…
6-Methoxy-1-benzothiophene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR900495-1G OR900495-250MG
APOSOR900495-1GEA 372 EUR
APOSOR900495-1G APOSOR900495-250MG
6-Methoxy-1-benzothiophene 95%
6-Methoxy-1-benzothiophene
Fórmula: C₉H₈OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13181215
Número CAS: 90560-10-4