Print…
4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900488-1G OR900488-5G
APOSOR900488-1GEA 219 EUR
APOSOR900488-1G APOSOR900488-5G
4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride 97%
4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₆N₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22689114
Número CAS: 1420800-13-0