Print…
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-o-phenylenediamine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl N-(2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}phenyl)carbamate, 1,2-Diaminobenzene, 1,2-BOC protected
OR900427-1G OR900427-5G
APOSOR900427-1GEA 94.8 EUR
APOSOR900427-1G APOSOR900427-5G
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-o-phenylenediamine 96%
N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-o-phenylenediamine
Fórmula: C₁₆H₂₄N₂O₄
Ponto de Fusão: 104…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24465598
Número CAS: 438533-54-1