Print…
1-(2-Hydroxyphenyl)pyrrolidine-2,5-dione 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900371-1G OR900371-5G
APOSOR900371-1GEA 0 EUR
APOSOR900371-1G APOSOR900371-5G
1-(2-Hydroxyphenyl)pyrrolidine-2,5-dione 98%
1-(2-Hydroxyphenyl)pyrrolidine-2,5-dione
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00461771
Número CAS: 79252-84-9