Print…
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-iso-Butoxybenzonitrile
OR900341-1G OR900341-5G
APOSOR900341-1GEA 40.6 EUR
APOSOR900341-1G APOSOR900341-5G
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile 98%
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₃NO
Peso Molecular: 175.227 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08274895
Número CAS: 5203-15-6