Print…
2-chloro-1,3-dimethoxybenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
OR900220-1G OR900220-5G
APOSOR900220-1GEA 21.9 EUR
APOSOR900220-1G APOSOR900220-5G
2-chloro-1,3-dimethoxybenzene 95%
2-chloro-1,3-dimethoxybenzene
Fórmula: C₈H₉ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835196
Número CAS: 7051-15-2