Print…
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR900180-1G OR900180-5G
APOSOR900180-1GEA 0 EUR
APOSOR900180-1G APOSOR900180-5G
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene 98%
1-Bromo-4-(cyclopropylmethoxy)benzene
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12138829
Número CAS: 412004-56-9