Print…
4-Methylsulphonylanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene
OR900068-1G OR900068-5G
APOSOR900068-1GEA 56.7 EUR
APOSOR900068-1G APOSOR900068-5G
4-Methylsulphonylanisole 98%
4-Methylsulphonylanisole
Fórmula: C₈H₁₀O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025069
Número CAS: 3517-90-6