Print…
5-Methyl-2-piperazinobenzonitrile, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR900055-1G OR900055-5G
APOSOR900055-1GEA 152 EUR
APOSOR900055-1G APOSOR900055-5G
5-Methyl-2-piperazinobenzonitrile, tech
5-Methyl-2-piperazinobenzonitrile
Fórmula: C₁₂H₁₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18311876
Número CAS: 1211529-31-5
UN: 1993
ADR: 3,III