Print…
tert-Butyl 4-(2-cyano-4-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR900048-1G OR900048-250MG
APOSOR900048-1GEA 475 EUR
APOSOR900048-1G APOSOR900048-250MG
tert-Butyl 4-(2-cyano-4-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate 96%
tert-Butyl 4-(2-cyano-4-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₇H₂₃N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17214276
Número CAS: 1027911-78-9