Print…
1H-Indene-2-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR900045-1G OR900045-250MG
APOSOR900045-1GEA 632 EUR
APOSOR900045-1G APOSOR900045-250MG
1H-Indene-2-carboxylic acid 96%
1H-Indene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039586
Número CAS: 41712-14-5