Print…
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Iodo-3-nitropyridin-2-amine
OR8989-10G OR8989-5G
APOSOR8989-10GEA 166 EUR
APOSOR8989-10G APOSOR8989-5G
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine 95+%
2-Amino-5-iodo-3-nitropyridine
Fórmula: C₅H₄IN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038464
Número CAS: 25391-57-5