Print…
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8944-5G OR8944-100G OR8944-25G
APOSOR8944-5GEA 31.9 EUR
APOSOR8944-5G APOSOR8944-100G APOSOR8944-25G
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₅H₉NO₂S·HCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068022
Número CAS: 33305-08-7