Print…
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8905-1G OR8905-5G OR8905-25G
APOSOR8905-1GEA 190 EUR
APOSOR8905-1G APOSOR8905-5G APOSOR8905-25G
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
3-(Bromomethyl)phenyl acetate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD08543447
Número CAS: 49617-80-3
UN: 3265
ADR: 8,III