Print…
4-(2-Sulphanylethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Pyridin-4-yl)ethyl mercaptan, 2-(Pyridin-4-yl)ethane-1-thiol, 4-(2-Mercaptoethyl)pyridine
OR8898-2.5G OR8898-500MG
APOSOR8898-2.5GEA 509 EUR
APOSOR8898-2.5G APOSOR8898-500MG
4-(2-Sulphanylethyl)pyridine
4-(2-Sulphanylethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₉NS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00973403
Número CAS: 2127-05-1