Print…
5-Nitronicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Nitropyridin-3-ylcarboxylic acid, 5-Nitropyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-5-nitropyridine
OR8897-1G OR8897-5G
APOSOR8897-1GEA 97.3 EUR
APOSOR8897-1G APOSOR8897-5G
5-Nitronicotinic acid
5-Nitronicotinic acid
Fórmula: C₆H₄N₂O₄
Ponto de Fusão: 171…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038690
Número CAS: 2047-49-6