Print…
Isopropyl toluene-4-sulphonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Isopropyl 4-methylbenzenesulphonate, Prop-2-yl 4-methylbenzenesulphonate
OR8885-25G OR8885-5G OR8885-100G
APOSOR8885-25GEA 72.5 EUR
APOSOR8885-25G APOSOR8885-5G APOSOR8885-100G
Isopropyl toluene-4-sulphonate 97%
Isopropyl toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃S
Ponto de Fusão: 20 °C
Densidade: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00968877
Número CAS: 2307-69-9
EINECS: 218-989-4