Print…
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8848-1G OR8848-250MG OR8848-5G
APOSOR8848-1GEA 134 EUR
APOSOR8848-1G APOSOR8848-250MG APOSOR8848-5G
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
5-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Fórmula: C₇H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08543467
Número CAS: 89809-63-2