Print…
4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8814-1G OR8814-250MG
APOSOR8814-1GEA 116 EUR
APOSOR8814-1G APOSOR8814-250MG
4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 136…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038750
Número CAS: 493-33-4