Print…
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-[4-(Piperidin-4-ylcarbonyl)phenyl]acetamide
OR8698-1G OR8698-250MG
APOSOR8698-1GEA 219 EUR
APOSOR8698-1G APOSOR8698-250MG
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide 97%
4'-(Piperidin-4-ylcarbonyl)acetanilide
Fórmula: C₁₄H₁₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 167…170,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08690322
Número CAS: 124035-23-0