Print…
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzylamine
OR8689-1G OR8689-250MG
APOSOR8689-1GEA 323 EUR
APOSOR8689-1G APOSOR8689-250MG
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine
Fórmula: C₁₃H₂₁N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08690316
Número CAS: 448934-01-8